Documenti fondamentali
361968
Sigma-Aldrich
Diethylaluminum chloride solution
1.0 M in heptane
Sinonimo/i:
Chlorodiethylaluminum, Dichlorotetraethyldialuminium, Diethylaluminum monochloride
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2AlCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.56
Beilstein:
4123259
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Concentrazione
1.0 M in heptane
Densità
0.72 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC[Al](Cl)CC
InChI
1S/2C2H5.Al.ClH/c2*1-2;;/h2*1H2,2H3;;1H/q;;+1;/p-1
YNLAOSYQHBDIKW-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)