Documenti fondamentali
192732
Sigma-Aldrich
Diethylaluminum chloride solution
25 wt. % in toluene
Sinonimo/i:
Chlorodiethylaluminum, Diethylaluminium chloride, Diethylaluminum chloride (6CI), Diethylaluminum monochloride, Diethylchloroaluminum
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2AlCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.56
Beilstein:
4123259
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Concentrazione
25 wt. % in toluene
Densità
0.887 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC[Al](Cl)CC
InChI
1S/2C2H5.Al.ClH/c2*1-2;;/h2*1H2,2H3;;1H/q;;+1;/p-1
YNLAOSYQHBDIKW-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
n-Butillitio 2.5 M in hexanes
Sigma-Aldrich
230707
n-Butillitio