Documenti fondamentali
256714
Sigma-Aldrich
Diethylaluminum chloride
97%
Sinonimo/i:
Chloro diethyl aluminum
Scegli un formato
100 G
CHF 325.00
CHF 325.00
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 325.00
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2AlCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.56
Beilstein:
4123259
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 325.00
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
3 mmHg ( 60 °C)
Livello qualitativo
Saggio
97%
P. ebollizione
125-126 °C/50 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−50 °C (lit.)
Densità
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC[Al](Cl)CC
InChI
1S/2C2H5.Al.ClH/c2*1-2;;/h2*1H2,2H3;;1H/q;;+1;/p-1
YNLAOSYQHBDIKW-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Diethylaluminum chloride is an organoaluminum reagent used in the reductive condensation of α-haloketones. [1]
Applicazioni
Lewis-acid catalyst in Diels-Alder reactions[2] and reactant in the synthesis of aluminum-phosphorus compounds.[3][4]
Confezionamento
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 1/4-turn bronze ball valve with a female 1/4" NPT outlet thread (Z122661) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove carbon steel plug that seals the outlet valve.
Compatible with the following:For instructions please refer to technical bulletin AL-136: The Aldrich Sure/Pac Cylinder System
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Adattatore in ingresso con setto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tetrahedron, 49, 4073-4073 (1993)
Selective reactions with organoaluminum compounds
Hisashi Y et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 17, 169-175 (1978)
Tetrahedron Letters, 35, 489-489 (1994)
Organometallics, 12, 3333-3333 (1993)