359890
Dimethyl bromomalonate
technical grade, 90%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
90%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.460 (lit.)
P. ebollizione
105-108 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.601 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ester
Stringa SMILE
COC(=O)C(Br)C(=O)OC
InChI
1S/C5H7BrO4/c1-9-4(7)3(6)5(8)10-2/h3H,1-2H3
NEMOJKROKMMQBQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)