Documenti fondamentali
357723
Sigma-Aldrich
7-Methoxy-2-benzofurancarboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
221-223 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
COc1cccc2cc(oc12)C(O)=O
InChI
1S/C10H8O4/c1-13-7-4-2-3-6-5-8(10(11)12)14-9(6)7/h2-5H,1H3,(H,11,12)
UOCNTRAAJNWDND-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
7-Methoxy-2-benzofurancarboxylic acid may be used in the synthesis of fluorous counterpart of the Marshall resin, 4-(1H,1H,2H,2H-perfluorodecylsulfanyl)phenol.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Christine Hiu-Tung Chen et al.
Organic letters, 5(7), 1015-1017 (2003-03-28)
[structure: see text] The fluorous counterpart of the Marshall resin, 4-(1H,1H,2H,2H-perfluorodecylsulfanyl)phenol (FluoMar), is prepared by S-alkylation of 4-mercaptophenol with C(8)F(17)CH(2)CH(2)I and employed in the synthesis of amide and diamide analogues. The final products are purified by solid-phase extraction (SPE) over