Documenti
357693
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethylsuccinic anhydride
98%
Sinonimo/i:
3,3-Dimethyldihydrofuran-2,5-dione, Dihydro-3,3-dimethyl-2,5-furandione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
98%
Forma fisica
solid
P. eboll.
219-220 °C (lit.)
Punto di fusione
29-31 °C (lit.)
Densità
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C6H8O3/c1-6(2)3-4(7)9-5(6)8/h3H2,1-2H3
ACJPFLIEHGFXGP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
108 °C - closed cup