Documenti fondamentali
M81403
Sigma-Aldrich
Methylsuccinic anhydride
98%
Sinonimo/i:
Pyrotartaric anhydride
Scegli un formato
5 G
CHF 128.00
25 G
CHF 429.00
CHF 128.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 128.00
25 G
CHF 429.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.10
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 128.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
238-240 °C (lit.)
Punto di fusione
33-35 °C (lit.)
Densità
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C5H6O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h3H,2H2,1H3
DFATXMYLKPCSCX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)