Documenti fondamentali
349674
Sigma-Aldrich
Dimethyl cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalate
99%
Scegli un formato
10 G
CHF 189.00
CHF 189.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 189.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 189.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.472 (lit.)
P. ebollizione
141-142 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)[C@H]1CC=CC[C@H]1C(=O)OC
InChI
1S/C10H14O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-4,7-8H,5-6H2,1-2H3/t7-,8+
DVVAGRMJGUQHLI-OCAPTIKFSA-N
Descrizione generale
Epoxidation of dimethyl cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalate has been reported.[1] Desymmetrization of dimethyl cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalate to (1S,2R)-1-methyl-cis-1,2,3,6-tetra-hydrophthalate has been reported.[2]
Applicazioni
Dimethyl cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalate may be used in chemical synthesis.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The use of enzymes in organic synthesis and the life sciences: perspectives from the Swiss Industrial Biocatalysis Consortium (SIBC).
Meyer H-P, et al.
Catalysis Science & Technology, 3(1), 29-40 (2013)
Stereospecific epoxidation of dihydrophthalates.
Cerefice SA and Fields EK.
The Journal of Organic Chemistry, 41(2), 355-361 (1976)