Documenti fondamentali
346373
Sigma-Aldrich
9-Oxo-9H-thioxanthene-3-carboxamide 10,10-dioxide
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H9NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
290-292 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=O)c1ccc2C(=O)c3ccccc3S(=O)(=O)c2c1
InChI
1S/C14H9NO4S/c15-14(17)8-5-6-10-12(7-8)20(18,19)11-4-2-1-3-9(11)13(10)16/h1-7H,(H2,15,17)
NECFGXHWUOZZSE-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)