Documenti
345679
Sigma-Aldrich
Rubidium tetraphenylborate
95%
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)4BRb
Numero CAS:
Peso molecolare:
404.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Impiego in reazioni chimiche
core: boron
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
[Rb+].c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20B.Rb/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;/q-1;+1
SQJLZQVNFRBQQI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for investigating n(Arene) interactions for alkali metals with π- and σ-Modalities
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3