Key Documents
345539
Sigma-Aldrich
Tin(IV) bis(acetylacetonate) dibromide
97%
About This Item
Formula condensata:
[CH3COCH=C(O-)CH3]2SnBr2
Numero CAS:
Peso molecolare:
476.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Forma fisica
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: tin
Punto di fusione
182-184 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)\C=C(\C)O[Sn](Br)(Br)O\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.2BrH.Sn/c2*1-4(6)3-5(2)7;;;/h2*3,6H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+4/p-4/b4-3+;4-3-;;;
KVKLTXKAUBLTRX-UZUXQKAQSA-J
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)