697478
Tin(II) acetylacetonate
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Sn(acac)2
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: tin
P. eboll.
110 °C/0.1 mmHg
Stringa SMILE
CC(=O)\C=C(\C)O[SnH2]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Sn/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
XDRPDDZWXGILRT-FDGPNNRMSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
- Thin film deposition by atomic layer deposition (ALD)
- Atomic layer etching.
- For use in transistors and other integrated circuit components.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
I clienti hanno visto anche
Articoli
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.