Documenti
343587
Sigma-Aldrich
Methyl 4,4-dimethoxy-3-oxovalerate
97%
Sinonimo/i:
Methyl 4,4-dimethoxy-3-oxopentanoate
About This Item
Formula condensata:
CH3C(OCH3)2COCH2CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
P. eboll.
69-73 °C/0.35 mmHg (lit.)
Densità
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)CC(=O)C(C)(OC)OC
InChI
1S/C8H14O5/c1-8(12-3,13-4)6(9)5-7(10)11-2/h5H2,1-4H3
ZQFJOBUKEHFXKY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Methyl 4,4-dimethoxy-3-oxovalerate is an ester. Preparation of methyl 4,4-dimethoxy-3-oxovalerate in tetrahydrofuran is reported.
Applicazioni
Methyl 4,4-dimethoxy-3-oxovalerate may be used in chemical synthesis.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Stereochemical control in the synthesis of the cyclohexyl portion of the milbemycin skeleton.
Turnbull MD, et al.
Tetrahedron Letters, 25(47), 5449-5452 (1984)