342319
3-Chloro-6-phenylpyridazine
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
159-161 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
phenyl
Stringa SMILE
Clc1ccc(nn1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H7ClN2/c11-10-7-6-9(12-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
BUBRFWDEAVIFMV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?