342157
2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
99%
Sinonimo/i:
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
solid
P. eboll.
82 °C/60 mmHg (lit.)
Punto di fusione
31-33 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(OC(F)(F)F)cc1C=O
InChI
1S/C8H5F3O3/c9-8(10,11)14-6-1-2-7(13)5(3-6)4-12/h1-4,13H
WQUZBERVMUEJTD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- 2-[(E)-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzylideneamino]-4-methylphenol
- (E)-2-((3-fluorophenylimino)methyl)-4-(trifluoromethoxy) phenol
- 2-[(E)-(naphthalen-2-ylimino) methyl]-4-(trifluoromethoxy) phenol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup