477532
5-tert-Butyl-2-hydroxybenzaldehyde
98%
Sinonimo/i:
5-tert-Butylsalicylaldehyde
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.539 (lit.)
P. ebollizione
251-252 °C/729 mmHg (lit.)
Densità
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1ccc(O)c(C=O)c1
InChI
1S/C11H14O2/c1-11(2,3)9-4-5-10(13)8(6-9)7-12/h4-7,13H,1-3H3
ZVCQQLGWGRTXGC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- 5-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde thiosemicarbazone (THTB)
- 4-tert-butyl-2-(4,5-dimethyl-1H-imidazol-2-yl)phenol
- 2-tert-butyl-6-(4,5-diphenyl-1H-imidazol-2-yl)phenol
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?