Documenti fondamentali
341002
Sigma-Aldrich
2,2-Dihydroxy-5-methoxy-1,3-indandione hydrate
Sinonimo/i:
5-Methoxyninhydrin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8O5 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.17 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Punto di fusione
126-129 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc2C(=O)C(O)(O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C10H8O5/c1-15-5-2-3-6-7(4-5)9(12)10(13,14)8(6)11/h2-4,13-14H,1H3
CHRLGTHYCGMMQQ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)