Documenti fondamentali
340820
Sigma-Aldrich
1,3-Adamantanedicarboxylic acid
98%
Sinonimo/i:
ADC
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
276-278 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)[C@]12C[C@@H]3C[C@H](C1)C[C@@](C3)(C2)C(O)=O
InChI
1S/C12H16O4/c13-9(14)11-2-7-1-8(4-11)5-12(3-7,6-11)10(15)16/h7-8H,1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)/t7-,8+,11+,12-
PAVQGHWQOQZQEH-IVQVNHIISA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2