340669
8-Fluoro-1-benzosuberone
96%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.541 (lit.)
P. ebollizione
84-86 °C/0.001 mmHg (lit.)
Densità
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc2CCCCC(=O)c2c1
InChI
1S/C11H11FO/c12-9-6-5-8-3-1-2-4-11(13)10(8)7-9/h5-7H,1-4H2
INDIENDTRXERIX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?