Documenti
340170
Sigma-Aldrich
Fluorescein mercuric acetate
Sinonimo/i:
4′,5′-Bis(acetoxymercuri)fluorescein
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H18Hg2O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
851.57