86142
4-Sulfocalix[4]arene sodium salt
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
25,26,27,28-Tetrahydroxycalix[4]arene-5,11,17,23-tetrasulfonic acid sodium salt, Calix[4]arene-4-sulfonic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Forma fisica
crystals
Impurezze
≤3% methanol
Punto di fusione
≥300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na].Oc1c2Cc3cc(cc(Cc4cc(cc(Cc5cc(cc(Cc1cc(c2)S(O)(=O)=O)c5O)S(O)(=O)=O)c4O)S(O)(=O)=O)c3O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C28H24O16S4.Na/c29-25-13-1-14-6-22(46(36,37)38)8-16(26(14)30)3-18-10-24(48(42,43)44)12-20(28(18)32)4-19-11-23(47(39,40)41)9-17(27(19)31)2-15(25)7-21(5-13)45(33,34)35;/h5-12,29-32H,1-4H2,(H,33,34,35)(H,36,37,38)(H,39,40,41)(H,42,43,44);/q;+1/p-1
GZPNIEYNWYONCE-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3