Documenti fondamentali
339369
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7ClN2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
169-171 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Nc1nc(cs1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C9H7ClN2S/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-13-9(11)12-8/h1-5H,(H2,11,12)
DWGWNNCHJPKZNC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole was used in the preparation of 2-chloroacetamido-4-(4-chlorophenyl)thiazole.[1]
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and Fungicidal Activity of 2-Imino-3-(4-arylthiazol-2-yl)-thiazolidin-4-ones and Their 5-Arylidene Derivatives.
Liu H-L, et al.
Molecules (Basel), 5(9), 1055-1061 (2000)