Documenti fondamentali
338354
Sigma-Aldrich
3-Phenoxyaniline
98%
Sinonimo/i:
3-Aminophenyl phenyl ether
About This Item
Formula condensata:
C6H5OC6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
P. eboll.
329-330 °C (lit.)
Punto di fusione
41-44 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenoxy
Stringa SMILE
Nc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C12H11NO/c13-10-5-4-8-12(9-10)14-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,13H2
UCSYVYFGMFODMY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Phenoxyaniline was used in the preparation of 4-phenoxyaniline-3′-bromopropionamide.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Dona Chianelli et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 11(23), 5059-5068 (2003-11-08)
Nonpeptide compounds that mimic bioactive peptides are desirable for a number of clinical indications. We report a new practical method for the design of scaffolds exhibiting drug-like properties that are suitable for the display of peptide pharmacophores. The synthesis of