Documenti fondamentali
338184
Sigma-Aldrich
Nickel(II) 2-ethylhexanoate
78% (in 2-Ethylhexanoic acid)
Sinonimo/i:
2-Ethylhexanoic acid nickel(II) salt
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2]2Ni
Peso molecolare:
345.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
78% (in 2-Ethylhexanoic acid)
Stato
semisolid
viscous liquid
Composizione
Ni, 15%
Impiego in reazioni chimiche
core: nickel
Densità
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(CC)C(=O)O[Ni]OC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/2C8H16O2.Ni/c2*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;+2/p-2
UVPKUTPZWFHAHY-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68.3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)