Documenti fondamentali
337854
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2,6-dinitroaniline
98%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H2(NO2)2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.57
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
145-147 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1c(cc(Cl)cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4ClN3O4/c7-3-1-4(9(11)12)6(8)5(2-3)10(13)14/h1-2H,8H2
CLMQUEQFVUMDPC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Standard molar enthalpy of formation of 4-chloro-2,6-dinitroaniline has been evaluated.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Experimental thermochemical study of two chlorodinitroaniline isomers.
Ribeiro da Silva MAV, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 42(4), 496-501 (2010)