Documenti fondamentali
337595
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Boc-2-tert-butyl-3-methyl-4-imidazolidinone
99%
Sinonimo/i:
(S)-(−)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-tert-butyl-3-methyl-4-imidazolidinone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H24N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.34
Beilstein:
4907144
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
99%
Attività ottica
[α]25/D −14°, c = 1 in methylene chloride
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
Punto di fusione
67-69 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CN1[C@@H](N(CC1=O)C(=O)OC(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H24N2O3/c1-12(2,3)10-14(7)9(16)8-15(10)11(17)18-13(4,5)6/h10H,8H2,1-7H3/t10-/m0/s1
HJJLVATZPPJBNG-JTQLQIEISA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)