Documenti fondamentali
337013
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-fluorotoluene
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(Br)F
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.02
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.531 (lit.)
P. ebollizione
169 °C/756 mmHg (lit.)
Densità
1.507 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Cc1ccc(F)c(Br)c1
InChI
1S/C7H6BrF/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,1H3
QLRKALMVPCQTMU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Bromo-4-fluorotoluene was employed as starting reagent in the synthesis of [4-fluoro-3-(trimethylsilyl)benzyl]guanidine.[1] It was also employed as benzyne precursor in the synthesis of 6-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-2,3-(benzylidenedioxy)-1,4-ethenonapthalene.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
New syntheses of benzobarrelenes.
Pu L and Grubbs RH.
The Journal of Organic Chemistry, 59(6), 1351-1353 (1994)
G Vaidyanathan et al.
Bioconjugate chemistry, 7(1), 102-107 (1996-01-01)
With 3-bromo-4-fluorotoluene as starting material, [4-fluoro-3-(trimethylsilyl)benzyl]guanidine was prepared in five steps in 1.5% overall yield. Radioiodination of this silicon precursor using N-chlorosuccinimide in trifluoroacetic acid at room temperature for 5 min gave (4-fluoro-3-[131I]-iodobenzyl)guanidine ([131I]FIBG) in 50-60% radiochemical yield. A byproduct