Documenti
336645
Sigma-Aldrich
Potassium heptafluoroniobate(V)
98%
Sinonimo/i:
Dipotassium heptafluoroniobate, Niobium potassium fluoride (NbK2 F7 ), Potassium niobium fluoride(K2NbF7)
About This Item
Formula condensata:
K2NbF7
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.09
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
[K+].[K+].F[Nb--](F)(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/7FH.2K.Nb/h7*1H;;;/q;;;;;;;2*+1;+5/p-7
FTPUNAWAGWERLA-UHFFFAOYSA-G
Applicazioni
Used in the electrochemical synthesis of NbB2.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Chem. Abstr., 122, 18820q-18820q (1995)
Deviatkin, S.V. et al.
Proc. Electrochem. Soc., 93-9, 584-584 (1993)