Product 371963 is a hexafluoropropene trimer. The potential isomer (hexafluorocyclopropane) content is not determined. So it is a mixture.
371963
Hexafluoropropene, trimer
Stato
liquid
Livello qualitativo
P. ebollizione
110-115 °C (lit.)
Densità
1.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)=C(F)C(F)(F)F.FC(F)=C(F)C(F)(F)F.FC(F)=C(F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C3F6/c3*4-1(2(5)6)3(7,8)9
VJRSWIKVCUMTFK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
Is it mixture of isomers or only one isomer?
1 answer-