336408
trans-4-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-methylpyridinium iodide
Dye content 98 %
Sinonimo/i:
(E )-4-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-methylpyridinium iodide, Pyridinium, 4-[2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethenyl]-1-methyl-, iodide,
About This Item
Prodotti consigliati
Composizione
Dye content, 98%
Livello qualitativo
Punto di fusione
254-256 °C (lit.)
λmax
475 nm
Stringa SMILE
[I-].[H]\C(=C(\[H])c1cc[n+](C)cc1)c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C16H19N2.HI/c1-17(2)16-8-6-14(7-9-16)4-5-15-10-12-18(3)13-11-15;/h4-13H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
UJNFDSOJKNOBIA-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3