Vai a
72335
9-(2,2-Dicyanovinyl)julolidine
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
9-Julolidinylmethylenemalononitrile, DCVJ
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 104.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H15N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.31
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
413882
CHF 104.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
crystals
solubility
DMSO: soluble, chloroform: soluble
fluorescence
λex 433 nm; λem 500 nm in 50 mM Tris pH 8.0; 40% glycerol
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
N#C\C(=C/c1cc2CCCN3CCCc(c1)c23)C#N
InChI
1S/C16H15N3/c17-10-13(11-18)7-12-8-14-3-1-5-19-6-2-4-15(9-12)16(14)19/h7-9H,1-6H2
InChI key
LROAUBRDKLVBCP-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Fluorescent probe for binding to proteins etc., quantum yield increases by decreasing free rotation; abs at ~450 nm, em at 480-505 nm (solvent dep.)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
72301J1001407518
Julolidine 97%
Sigma-Aldrich
J1001
Julolidine
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
description
97%
description
97%
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 433 nm; λem 500 nm in 50 mM Tris pH 8.0; 40% glycerol
fluorescence
λex 433 nm; λem 500 nm in 50 mM Tris pH 8.0; 40% glycerol
fluorescence
-
fluorescence
-
solubility
DMSO: soluble, chloroform: soluble
solubility
DMSO: soluble, chloroform: soluble
solubility
-
solubility
-
form
crystals
form
solid
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
97%
assay
97%
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)