Documenti fondamentali
335037
Sigma-Aldrich
Dihydridotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Sinonimo/i:
Tetrakis(triphenylphosphine)ruthenium dihydride
Scegli un formato
500 MG
CHF 131.00
CHF 131.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 131.00
About This Item
Formula condensata:
[(C6H5)3P]4RuH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
1156.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 131.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
181-183 °C (lit.)
Stringa SMILE
[RuH2].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15P.Ru.2H/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h4*1-15H;;;
RXFATFKBDIQXLS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalyst for hydration of nitriles, isomerization of alkynes,Knoevenagel reactions and conjugate additions, and transferhydrogenation
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Murahashi, S-I.; Sasao, S. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 2521-2521 (1992)
Ma, D.; Lu, X.
Tetrahedron Letters, 30, 843-843 (1989)
Naota, T.; Taki, H. et al.
Journal of the American Chemical Society, 111, 5954-5954 (1989)
Articoli
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.