Documenti fondamentali
334480
Sigma-Aldrich
Iridium(IV) chloride hydrate
technical grade
Sinonimo/i:
Iridium tetrachloride hydrate, Tetrachloroiridium hydrate
Scegli un formato
500 MG
CHF 273.00
CHF 273.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 273.00
About This Item
Formula condensata:
lrCl4 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
334.03 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 273.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Stato
crystalline
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: iridium
Concentrazione
48-55% Ir (after reduction with magnesium, gravimetric)
Punto di fusione
>350 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.Cl[Ir](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ir.H2O/h4*1H;;1H2/q;;;;+4;/p-4
KVDBPOWBLLYZRG-UHFFFAOYSA-J
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Articoli
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.