Documenti fondamentali
336807
Sigma-Aldrich
Iridium(III) chloride
crystalline
Sinonimo/i:
Iridium trichloride, Iridium(3+) chloride, Trichloroiridium
Scegli un formato
500 MG
CHF 225.00
2 G
CHF 738.00
CHF 225.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 225.00
2 G
CHF 738.00
About This Item
Formula condensata:
IrCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.58
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 225.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Stato
crystalline
Concentrazione
35-37% (after oxygen combustion, silver nitrate titration)
Punto di fusione
763 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Ir](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ir/h3*1H;/q;;;+3/p-3
DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Rajendra Prasad Paitandi et al.
European journal of medicinal chemistry, 84, 17-29 (2014-07-12)
Efficacy of the ferrocene appended piano-stool dipyrrinato complexes [(η(6)-C6H6)RuCl(fcdpm)] (1), [(η(6)-C10H14)RuCl(fcdpm)] (2), [(η(6)-C12H18)RuCl(fcdpm)] (3) [(η(5)-C5Me5)RhCl(fcdpm)] (4) and [(η(5)-C5Me5)IrCl(fcdpm)] (5) [fcdpm = 5-ferrocenyldipyrromethene] toward anticancer activity have been described. Binding of the complexes with calf thymus DNA (CT-DNA) and BSA (bovine
Articoli
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.