Documenti fondamentali
334057
Sigma-Aldrich
Gold(III) oxide hydrate
Scegli un formato
500 MG
CHF 284.00
CHF 284.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 284.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Au2O3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
441.93 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 284.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Composizione
Au, 82-87% (typical)
Stringa SMILE
[H]O[H].O=[Au]O[Au]=O
InChI
1S/2Au.H2O.3O/h;;1H2;;;
YFVMIVRUYJPKRP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)