333328
6-Ethoxy-2-benzothiazolesulfonamide
97%
Sinonimo/i:
6-Ethoxyzolamide, Ethoxzolamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
190-193 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1ccc2nc(sc2c1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C9H10N2O3S2/c1-2-14-6-3-4-7-8(5-6)15-9(11-7)16(10,12)13/h3-5H,2H2,1H3,(H2,10,12,13)
OUZWUKMCLIBBOG-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CA1(759) , CA12(771) , CA13(377677) , CA14(23632) , CA2(760) , CA3(761) , CA4(762) , CA5A(763) , CA5B(11238) , CA6(765) , CA7(766) , CA9(768)
mouse ... Car5a(12352)
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3