Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 56.70 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 232.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N)c1c(ccc(c1)C2(NC(=O)c3c2cccc3)O)Cl
InChI
1S/C14H11ClN2O4S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(16,20)21)14(19)10-4-2-1-3-9(10)13(18)17-14/h1-7,19H,(H,17,18)(H2,16,20,21)
InChI key
JIVPVXMEBJLZRO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form solid | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorthalidone
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?