333212
Thallium(I) carbonate
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Thallous carbonate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
crystalline
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: thallium
Impurezze
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
260-270 °C (dec.) (lit.)
Densità
7.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Tl]OC(=O)O[Tl]
InChI
1S/CH2O3.2Tl/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
DASUJKKKKGHFBF-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3