333182
Aluminum sulfide
granular, <10 mm particle size, 98%
Sinonimo/i:
Aluminium sulfide, Aluminum trisulfide, Dialuminum trisulfide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
granular
Dimensione particelle
<10 mm
Densità
2.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
S=[Al]S[Al]=S
InChI
1S/2Al.3S
ZPXDOGRYMSWBBM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3