Documenti fondamentali
235849
Sigma-Aldrich
Aluminum tert-butoxide
technical grade
Sinonimo/i:
Aluminum-tri-tert-butoxide
About This Item
Formula condensata:
Al[OC(CH3)3]3
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.32
Beilstein:
4148229
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
technical grade
Stato
powder
Composizione
Al, 10.5-13.0% EDTA titration
Impiego in reazioni chimiche
core: aluminum
Stringa SMILE
CC(C)(C)O[Al](OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/3C4H9O.Al/c3*1-4(2,3)5;/h3*1-3H3;/q3*-1;+3
MDDPTCUZZASZIQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Articoli
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.