330248
5-Chloro-1-ethyl-2-methylimidazole
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.499 (lit.)
P. ebollizione
101 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.141 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCn1c(Cl)cnc1C
InChI
1S/C6H9ClN2/c1-3-9-5(2)8-4-6(9)7/h4H,3H2,1-2H3
RHQYMLWGPGEEOU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?