329762
2-Bromo-5-chlorothiophene
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.596 (lit.)
P. eboll.
69-70 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
1.803 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(Br)s1
InChI
1S/C4H2BrClS/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
ZFAJPWYXLYGUJU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup