328537
4-[(S,S)-2,3-Epoxyhexyloxy]phenyl 4-(decyloxy)benzoate
98%
Sinonimo/i:
WP 46
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid crystal
Attività ottica
[α]20/D −12°, c = 1 in chloroform-d
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCOc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccc(OC[C@@H]3O[C@H]3CCC)cc2
InChI
1S/C29H40O5/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-21-31-24-15-13-23(14-16-24)29(30)33-26-19-17-25(18-20-26)32-22-28-27(34-28)12-4-2/h13-20,27-28H,3-12,21-22H2,1-2H3/t27-,28-/m0/s1
SDWUPBPBMWMRLN-NSOVKSMOSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.