Documenti fondamentali
327573
Sigma-Aldrich
N-Propylcyclopropanemethylamine
95%
About This Item
Formula condensata:
C3H5CH2NHCH2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.43 (lit.)
Densità
0.792 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCCNCC1CC1
InChI
1S/C7H15N/c1-2-5-8-6-7-3-4-7/h7-8H,2-6H2,1H3
MAVLRJDQJZJTQP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
N-Propylcyclopropanemethylamine may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
31 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)