934283
4-(Aminoethyl)-1-N-Boc-piperidine
≥95.0%
Sinonimo/i:
1-tert-Butoxycarbonyl-4-piperidineethanamine, 2-(N-tert-Butoxycarbonyl-4-piperidinyl)ethylamine
Saggio
≥95.0%
Stato
semisolid
Colore
off-white to light yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(OC(C)(C)C)N1CCC(CCN)CC1
InChI
1S/C12H24N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-8-5-10(4-7-13)6-9-14/h10H,4-9,13H2,1-3H3
LBQDLHPFISVBRU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Technology Spotlight:
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Altre note
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)