Documenti fondamentali
327247
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
98%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CH(CH3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
solid
Attività ottica
[α]30/D −54°, c = 1 in chloroform
P. ebollizione
128 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
56-58 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
hydroxyl
Stringa SMILE
C[C@H](O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-6,10H,1H3/t6-/m0/s1
DZLZSFZSPIUINR-LURJTMIESA-N
Applicazioni
Used in the synthesis of chiral boronic acids, which serve as reagents for enantiomeric purity determination of diols by H-NMR.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Burgess, K. et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 33, 1182-1182 (1994)