325767
Lanthanum(III) carbonate hydrate
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Fosrenol, Lanthanum(3+) tricarbonate hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
powder
Composizione
Degree of hydration, 2-5
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Impurezze
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Stringa SMILE
O.[La+3].[La+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3CH2O3.2La.H2O/c3*2-1(3)4;;;/h3*(H2,2,3,4);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
AFCUGQOTNCVYSW-UHFFFAOYSA-H
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.