Key Documents
325562
Sigma-Aldrich
Dysprosium(III) sulfate octahydrate
99.9%
About This Item
Formula condensata:
Dy2(SO4)3·8H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
757.31
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
99.9%
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.[Dy+3].[Dy+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)