324124
2-Chloro-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one
95%
Sinonimo/i:
SalPCl, Salicyl chlorophosphite
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
P. eboll.
127-128 °C/11 mmHg (lit.)
Punto di fusione
36-40 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClP1OC(=O)c2ccccc2O1
InChI
1S/C7H4ClO3P/c8-12-10-6-4-2-1-3-5(6)7(9)11-12/h1-4H
BVOITXUNGDUXRW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- In the phosphorylation and phosphitylation of alcohols.
- In the formation of H-phosphonates which are commonly utilized in the synthesis of nucleotides.
- To synthesize nucleoside triphosphates by treating with acyl protected nucleoside.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges