Documenti fondamentali
324019
Millipore
Cloroformio
PRA grade, ≥99.9%, contains amylenes as stabilizer
Sinonimo/i:
Triclorometano, Tricloruro di metilidina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CHCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.38
Beilstein:
1731042
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12190000
Grado
PRA grade
Densità del vapore
4.1 (vs air)
Tensione di vapore
160 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.9%
contiene
amylenes as stabilizer
Residuo dopo evaporazione
<0.0001%
Residuo alogenato (GC/ECD)
<10 ng/L (as heptachlor epoxide)
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
P. ebollizione
60.5-61.5 °C (lit.)
60.5-61.5 °C
Punto di fusione
−63 °C (lit.)
Densità
1.48 g/mL at 25 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Suitable for pesticide residue analysis
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
C Nagelreiter et al.
International journal of pharmaceutics, 491(1-2), 162-169 (2015-06-29)
The tape stripping method is a very important tool for dermopharmacokinetic experiments in vitro and the accurate measurement of the removed corneocytes is key for a reliable calculation of a drug's skin penetration behavior. Therefore, various methods to quantify the